Learn More
2,3-Dimethoxy-7-methyl-6-(phenylmethyl)-1-propylnaphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimethoxy-7-methyl-6-(phenylmethyl)-1-propylnaphthalene |
| CAS | 213971-42-7 |
| Summenformel | C23H26O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 6-Benzyl-2,3-dimethoxy-7-methyl-1-propylnaphthalene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H26O2/c1-5-9-20-21-12-16(2)18(13-17-10-7-6-8-11-17)14-19(21)15-22(24-3)23(20)25-4/h6-8,10-12,14-15H,5,9,13H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1=CC2=C(CCC)C(OC)=C(OC)C=C2C=C1CC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-Name | 6-Benzyl-2,3-dimethoxy-7-methyl-1-propylnaphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.45 |
| Formelmasse | 334.19 |