Learn More
2,3-Dimethoxybenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448016
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448016 25 g 25 Gramm
11458016 100 g 100 Gramm
11468016 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14080.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86-51-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,3-Dimethoxybenzaldehyde possess antifungal activity of redox-active benzaldehydes that target cellular antioxidation. It could function as chemosensitizing agents in concert with conventional drugs to improve antifungal efficacy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethoxybenzaldehyd weist antimykotische Aktivität von redox-aktiven Benzaldehyden auf, die auf zelluläre Antioxidation abzielen. Könnte zusammen mit herkömmlichen Medikamenten als chemosensibilisierendes Mittel zur Verbesserung der antimykotischen Wirksamkeit eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol mit fast vollständiger Transparenz.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-51-1
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00003309
InChI-Schlüssel JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66
PubChem CID 66581
IUPAC-Name 2,3-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 51°C to 52°C
Siedepunkt 178°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 908264
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%