Learn More
2,3-Dimethyl-2Buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736301
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
563-79-1
C6H12
84.15
MFCD00008897
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
11250
2,3-Dimethylbut-2-en
CC(=C(C)C)C
563-79-1
C6H12
84.15
MFCD00008897
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
11250
2,3-Dimethylbut-2-en
CC(=C(C)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethyl-2-butene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -75.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7000g/mL
Siedepunkt 73.0°C
Flammpunkt −16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=C(CH3)2
Brechungsindex 1.4110 to 1.4130
Menge 25 mL
Beilstein 01, 218
Relative Dichte 0.7
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethyl-2-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.