Learn More
2,3-Dimethyl-2Buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10061690 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10734281 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10574454 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10061690 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156590250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-79-1
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.15
MDL-Nummer MFCD00008897
InChI-Schlüssel WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbut-2-en
SMILES CC(=C(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethyl-2-butene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -75.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7000g/mL
Siedepunkt 73.0°C
Flammpunkt −16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=C(CH3)2
Brechungsindex 1.4110 to 1.4130
Menge 25 mL
Beilstein 01, 218
Relative Dichte 0.7
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethyl-2-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.