Learn More
2,3-Dimethyl-2-buten, TRC
Artikelnummer. 30380245
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380245 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47197550ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-2-butene
CAS 563-79-1
Summenformel C6H12
Menge 50 mL
Synonym 1,1,2,2-Tetramethylethylene, NSC 73907, Tetramethylethene, Tetramethylethylene
InChI-Formel InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
SMILES CC(=C(C)C)C
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbut-2-en
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Formelmasse 84.0939