Learn More
2,3-Dimethylhexansäure, TRC
Artikelnummer. 30385070
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385070 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD473405500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-hexanoic Acid
CAS 41065-92-3
Summenformel C8H16O2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-6(2)7(3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES OC(C(C)C(C)CCC)=O
IUPAC-Name 2,3-Dimethylhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
Formelmasse 144.115