Learn More
2,3-Dimethyl-N-phenylbenzenamine, TRC
Artikelnummer. 30388222
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388222 2.5 g -
30377010 1 g 1 Gramm
30381080 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4874052.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4869-11-8
Summenformel C14H15N
Molekulargewicht (g/mol) 197.28
Synonym N-Phenyl-2,3-dimethylaniline, Benzenamine, 2,3-dimethyl-N-phenyl-, 2,3-Xylidine, N-phenyl- (7CI,8CI)
SMILES Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-N-phenylbenzenamine
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H15N/c1-11-7-6-10-14(12(11)2)15-13-8-4-3-5-9-13/h3-10,15H,1-2H3
Formelmasse 197.1204