Learn More
2,3-Dimethylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450114
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450114 25 g 25 Gramm
11430114 1 g 1 Gramm
11440114 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450114 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13585.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5580-34-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.193
MDL-Nummer MFCD00017570
InChI-Schlüssel IZAYISYTIWLBNB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800987
IUPAC-Name 2,3-dimethylbenzamid
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbenzamide
Schmelzpunkt 155°C to 159°C
Menge 25 g
Beilstein 2574226
Synonym benzamide, 2,3-dimethyl-6ci,8ci,9ci, benzamide, 2,3-dimethyl, acmc-20aog4, benzamide,2,3-dimethyl
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 98%