Learn More
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2,3-Dimethylmaleic anhydride acts as a reagent in the preparation of maleimides. It is also employed as an amino group protecting agent for superoxide dismutase. Further, it serves as a reactant in the dissociation of ribosomal proteins. In addition to this, it is used in the preparation of dimethylmaleic acid dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid wirkt als Reagenz bei der Herstellung von Maleimiden. Es wird auch als Aminogruppenschutzmittel für Superoxid-Dismutase eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Reaktant bei der Dissoziation ribosomaler Proteine. Außerdem wird es bei der Herstellung von Dimethylmaleinsäure-Dimethylester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid wirkt als Reagenz bei der Herstellung von Maleimiden. Es wird auch als Aminogruppenschutzmittel für Superoxid-Dismutase eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Reaktant bei der Dissoziation ribosomaler Proteine. Außerdem wird es bei der Herstellung von Dimethylmaleinsäure-Dimethylester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimethylmaleic anhydride |
Schmelzpunkt | 93°C to 96°C |
Siedepunkt | 222°C to 223°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 112044 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 126.11 |
Reinheit (%) | 97% |