Learn More
2,3-Dimethylnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077145
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
581-40-8
C12H12
156.23
WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
11386
CHEBI:48615
2,3-Dimethylnaphthalin
CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
581-40-8
C12H12
156.23
WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
11386
CHEBI:48615
2,3-Dimethylnaphthalin
CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylnaphthalene
Schmelzpunkt 102.0°C to 104.0°C
Siedepunkt 269.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H6(CH3)2
Menge 1 g
Beilstein 05,IV,1713
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 97%