Learn More
2,3-Dimethylnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545036 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15545036 1 g 1 Gramm
15555036 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545036 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 581-40-8
Summenformel C12H12
Molekulargewicht (g/mol) 156.23
InChI-Schlüssel WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11386
ChEBI CHEBI:48615
IUPAC-Name 2,3-Dimethylnaphthalin
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylnaphthalene
Schmelzpunkt 102.0°C to 104.0°C
Siedepunkt 269.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H6(CH3)2
Menge 1 g
Beilstein 05,IV,1713
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 97%