missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-DPG-13C3 Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 17989254
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17989254 5 mg 5 Milligramm
17988984 1 mg 1 Milligramm
17948594 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17989254 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4919935MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel 13C3H8O10P2 . x(Na)
Molekulargewicht (g/mol) 269.02
Synonym 2,3-Bis(phosphonooxy)propanoic Acid Sodium Salt, 2,3-Bisphosphoglyceric acid-13C3 Sodium Salt, DPG-13C3 Sodium Salt, Diphosphoglyceric acid-13C3 Sodium Salt, Glycerate 2,3-diphosphate-13C3 Sodium Salt
IUPAC-Name 2,3-bis(phosphonooxy)propanoic-1,2,3-13C3 acid
SMILES O=[13C](O)[13CH]([13CH2]OP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,3-DPG-13C3 Sodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O10P2/c4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8/h2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11)/i1+1,2+1,3+1
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.