Learn More
2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-Thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30408388
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408388 1 g
30394805 500 mg
30398025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2969101G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1271738-74-9
Summenformel C18H22N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 362.44
Synonym Febuxostat Impurity 6
IUPAC-Name ethyl 2-[3-[(E)-hydroxyiminomethyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(\C=N\O)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-Thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H22N2O4S/c1-5-23-18(21)16-12(4)20-17(25-16)13-6-7-15(24-10-11(2)3)14(8-13)9-19-22/h6-9,11,22H,5,10H2,1-4H3/b19-9+
Formelmasse 362.13