Learn More
2',3'-Isopropylidenadenosin-13C5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2’,3’-Isopropylidene Adenosine-13C5 |
| Summenformel | C813C5H17N5O4 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2',3'-O-(1-Methylethylidene)adenosine-13C5, NSC 29413-13C5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H17N5O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1/i3+1,6+1,8+1,9+1,12+1 |
| SMILES | O[13CH2][13C@@H]1[13C@H]([13C@H]([13C@H](N2C=NC3=C(N=CN=C32)N)O1)O4)OC4(C)C |
| IUPAC-Name | ((3aR,4R,6R,6aR)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl-3a,4,6,6a-13C4)methanol-13C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.27 |
| Formelmasse | 312.14 |