Learn More
2',3'-Isopropylidenuridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312266
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312266 1 g -
11322266 5 g 5 Gramm
15468819 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03686.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 362-43-6 | C12H16N2O6 | 284.268 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 362-43-6
Summenformel C12H16N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 284.268
MDL-Nummer MFCD00034509
InChI-Schlüssel GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
Synonym 2',3'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylidene uridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-1r,2r,4r,5r-4-hydroxymethyl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oct-2-yl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2/',3/'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine hplc, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 64967
IUPAC-Name 1-[(3aR,4R,6S,6aR)-6-(Hydroxymethyl)-2,2-Dimethyl-3a,4,6,6a-Tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]Dioxol-4-yl]Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1(OC2C(OC(C2O1)N3C=CC(=O)NC3=O)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Isopropylideneuridine
Schmelzpunkt 165°C to 166°C
Menge 1 g
Beilstein 32671
Formelmasse 284.27