Learn More
2,3-Lutidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043960
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
583-61-9
C7H9N
107.156
MFCD00009605
HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
11420
2,3-Dimethylpyridin
CC1=C(N=CC=C1)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
583-61-9
C7H9N
107.156
MFCD00009605
HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
11420
2,3-Dimethylpyridin
CC1=C(N=CC=C1)C
2,3-Lutidine is a lansoprazole intermediates. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Lutidin ist ein Lansoprazol-Zwischenprodukt. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 95 gl/ bei 20 °C.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Lutidine
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.508
Menge 25 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 106418
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 95 gl/ @ 20?C.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 99%