missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanaminhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanaminhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 66170-32-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H23 N O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Tramadol Hydrochloride Imp. B (EP), Tramadol Imp. B (EP), [2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Tramadol Impurity B as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3;/h6,8-9,11H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cccc(c1)C2=C(CN(C)C)CCCC2 |
| IUPAC-Name | 1-[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexen-1-yl]-N,N-dimethylmethanamin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?