missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanaminhydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 18082570
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18082570 100 mg 100 Milligramm
18040720 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18082570 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0007.03

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanaminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride
CAS 66170-32-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H23 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Tramadol Hydrochloride Imp. B (EP), Tramadol Imp. B (EP), [2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Tramadol Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3;/h6,8-9,11H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1cccc(c1)C2=C(CN(C)C)CCCC2
IUPAC-Name 1-[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexen-1-yl]-N,N-dimethylmethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 281.82
Menge 100 mg
Formelmasse 281.1546 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.