Learn More
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484872
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
475105-77-2
C10H8N2O3
204.185
MFCD08741426
JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
23146305
2-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzoesäure
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
475105-77-2
C10H8N2O3
204.185
MFCD08741426
JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
23146305
2-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzoesäure
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Chemischer Name oder Material 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.18
Reinheit (%) 97%