Learn More
2,3-Naphthalindicarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid |
| CAS | 2169-87-1 |
| Summenformel | C12H8O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2,3-NDA, 2,3-Naphthalic Acid, NSC 16063, Naphthalene-2,3-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | Naphthalin-2,3-dicarbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.19 |
| Formelmasse | 216.0423 |