Learn More
2,3-O-Cyclohexyliden-β-D-ribofuranose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-O-Cyclohexylidene-beta-D-ribofuranose |
| CAS | 177414-91-4 |
| Summenformel | C11H18O5 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | (6'R)-6'-(hydroxymethyl)tetrahydrospiro[cyclohexane-1,2'-furo[3,4-d][1,3]dioxol]-4'-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H18O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-10,12-13H,1-6H2/t7-,8?,9?,10?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)C2OC3(CCCCC3)OC12 |
| IUPAC-Name | (6R)-6-(Hydroxymethyl)spiro[3a,4,6,6a-Tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]Dioxol-2,1'-Cyclohexan]-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.26 |
| Formelmasse | 230.1154 |