Learn More
2,3-O-Isopropyliden-D-erythronolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It undergoes Aldol condensations with silyl ketene acetals.1 Employed in spiroannulated carbohydrate synthesis.2 Convergent syntheses of a hydroxylated indolizidine,3 carbohydrate substituted benzoquinones,4 and of the oxazole segment of calyculin5 have been accomplished using this chiral synthon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird Aldolkondensatoren mit Silylketenacetalen.1 in der spiroannulierten Kohlenhydratsynthese.2 eingesetzt Mit diesem chiralen Synthon wurden konvergente Synthesen eines hydroxylierten indolizidin,3kohlenhydratsubstituierten Benzochinons,4 und des Oxazolsegments von Calyclin5 erreicht.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Wird Aldolkondensatoren mit Silylketenacetalen.1 in der spiroannulierten Kohlenhydratsynthese.2 eingesetzt Mit diesem chiralen Synthon wurden konvergente Synthesen eines hydroxylierten indolizidin,3kohlenhydratsubstituierten Benzochinons,4 und des Oxazolsegments von Calyclin5 erreicht.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone |
Schmelzpunkt | 67°C to 69°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1282952 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Optische Drehung | −118° (c=1 in Water) |
Formelmasse | 158.15 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |