Learn More
2,3-Pentandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458478 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13458478 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10154750 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10553771 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13458478 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221475000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 600-14-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 600-14-6
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00009313
InChI-Schlüssel TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
PubChem CID 11747
ChEBI CHEBI:52774
IUPAC-Name Pentan-2,3-dion
SMILES CCC(=O)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Pentanedione
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -52.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9580g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 112.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5COCOCH3
Brechungsindex 1.4020 to 1.4060
Menge 500 mL
Beilstein 01,776
Relative Dichte 0.958
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (15°C). Other solubilities: miscible with ethanol, glycerol and, propylene glycol, ether
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Pentanedione
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.