Learn More
2-(3 -pyridyl)-1H-anthra[1,2 -d]imidazol-6,11-dion, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H54812.MD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461626
  • 58.17 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
942119-32-6
325.327
IOBRUMYBBWCOCR-UHFFFAOYSA-N
16659185
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CN=CC=C5
C20H11N3O2
MFCD20265346
2-3-pyridyl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione, 2-pyridin-3-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
2-Pyridin-3-yl-3H-Naphtho[3,2-E]benzimidazol-6,11-Dion
Spezifikation
2-(3-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione
942119-32-6
MFCD20265346
IOBRUMYBBWCOCR-UHFFFAOYSA-N
2-Pyridin-3-yl-3H-Naphtho[3,2-E]benzimidazol-6,11-Dion
16659185
97%
250mg
C20H11N3O2
2-3-pyridyl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione, 2-pyridin-3-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CN=CC=C5
325.327
325.33
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation