Learn More
2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol, Maybridge
Marke:  Maybridge KM09875DA
Weitere Details : CAS : 6293-56-7 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10009421
  • 128.80 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
11-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6293-56-7
123.155
YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
80515
C1=CC(=CN=C1)CCO
C7H9NO
MFCD00831047
3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
2-pyridin-3-ylethanol
Spezifikation
2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol
1g
97.0
C7H9NO
3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
C1=CC(=CN=C1)CCO
123.155
123.15
Bernsteinfarbene Glasflasche
6293-56-7
97%
MFCD00831047
YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-3-ylethanol
80515
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation