Learn More
2,3-Thioepoxy Madol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Thioepoxy Madol |
| CAS | 4267-80-5 |
| Summenformel | C20 H32 O S |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | (2α,3α,5α,17β)-2,3-Epithio-17-methylandrostan-17-ol, 2α,3α-Epithio-17α-methyl-5α-androstan-17β-ol, Hemapolin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H32OS/c1-18-11-17-16(22-17)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)21/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H]5S[C@@H]5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 320.53 |
| Formelmasse | 320.2174 |