Learn More
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)-phenoxy]-acetamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033542
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
258521-20-9
C10H10N4O3
234.22
MFCD01764763
RNDSGEINHPCNQK-UHFFFAOYSA-N
2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy acetamidoxime, 1-hydroxyimino-2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy ethylamine
57376339
N'-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)Phenoxy]Ethanimidamid
NC(COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=CO1)=NO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
258521-20-9
C10H10N4O3
234.22
MFCD01764763
RNDSGEINHPCNQK-UHFFFAOYSA-N
2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy acetamidoxime, 1-hydroxyimino-2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy ethylamine
57376339
N'-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)Phenoxy]Ethanimidamid
NC(COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=CO1)=NO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Menge 250 mg
Formelmasse 234.22
Reinheit (%) 97%