Learn More
2-(4-(2,2-Dichlorcyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30368915
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368915 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43404510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropan-1-ol
CAS 2469279-29-4
Summenformel C13H16Cl2O2
Menge 10 mg
Synonym 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropan-1-ol, Ciprofibrate Imp. C (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C13H16Cl2O2/c1-12(2,8-16)17-10-5-3-9(4-6-10)11-7-13(11,14)15/h3-6,11,16H,7-8H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 275.17