missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[4-(2-Furyl)-phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[4-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
CAS Min. % | 80.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 270.13 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'