missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid, Mikromol™
Beschreibung
2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | C-Desmethyl Atenolol |
| CAS | 1797116-92-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | C-Desmethyl Atenolol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13 H20 N2 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | ATENOLOL IMPURITY I, 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. I (EP), 2-{4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20N2O3/c1-2-15-8-11(16)9-18-12-5-3-10(4-6-12)7-13(14)17/h3-6,11,15-16H,2,7-9H2,1H3,(H2,14,17) |
| SMILES | CCNCC(O)COC1=CC=C(CC(=O)N)C=C1 |
| IUPAC-Name | 2-[4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?