Learn More
2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perphenazine Sulphoxide), Mikromol™
Artikelnummer. 17901916
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17901916 100 mg 100 Milligramm
17903926 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 17901916
Marke: Mikromol MM0826.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perphenazine Sulphoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Perphenazine Sulfoxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H26 Cl N3 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 419.97
Menge 100 mg
Formelmasse 419.1434 g/mol