Learn More
2-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide |
| CAS | 1316847-19-4 |
| Summenformel | C20H22ClNO3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-N-isopropyl-2-methylpropanamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H22ClNO3/c1-13(2)22-19(24)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(23)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3,(H,22,24) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-Name | 2-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-propan-2-ylpropanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 359.85 |
| Formelmasse | 359.1288 |