Learn More
2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]-rac-Timololether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]-rac-Timolol Ether |
| CAS | 610271-56-2 |
| Summenformel | C19 H31 N7 O4 S2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 1-Propanamine','N-(1,1-dimethylethyl)-2,3-bis[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2RS)-N-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-bis[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-propan-1-amine, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-bis[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-1-propanamine, Timolol Maleate Imp C (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H31N7O4S2/c1-19(2,3)20-12-14(30-18-16(22-32-24-18)26-6-10-28-11-7-26)13-29-17-15(21-31-23-17)25-4-8-27-9-5-25/h14,20H,4-13H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(COc1nsnc1N2CCOCC2)Oc3nsnc3N4CCOCC4 |
| IUPAC-Name | N-[2,3-Bis[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propyl]-2-methylpropan-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 485.62 |
| Formelmasse | 485.1879 |