Learn More
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,4-Trimethyl-1-pentanol |
| CAS | 16325-63-6 |
| Summenformel | C8H18O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | NSC 24283 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(CO)CC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 2,4,4-Trimethylpentan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.23 |
| Formelmasse | 130.1358 |