Learn More
2,4,4-Trimethyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737689
107.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-39-1
C8H16
112.21
MFCD00008855
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
7868
2,4,4-Trimethylpent-1-en
CC(=C)CC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-39-1
C8H16
112.21
MFCD00008855
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
7868
2,4,4-Trimethylpent-1-en
CC(=C)CC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4, 4-Trimethyl-1-pentene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -101°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7000g/mL
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt -6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
Brechungsindex 1.4070 to 1.409
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.7
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible with water
Formelmasse 112.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig