Learn More
2,4,4-Trimethyl-2-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025342
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
107-40-4
C8H16
112.216
MFCD00008902
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
7869
2,4,4-Trimethylpent-2-en
CC(=CC(C)(C)C)C
107-40-4
C8H16
112.216
MFCD00008902
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
7869
2,4,4-Trimethylpent-2-en
CC(=CC(C)(C)C)C
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,4-Trimethyl-2-Penten wurde zur Untersuchung der Kinetik der Flüssigphasen-Hydrierung von Isoocten auf den Pd/γ-Al2O3-Katalysator im Semibatch-Reaktor verwendet. Wurde bei der Analyse von Buten-Oligomerat verwendet, das mittels GC-MS-Verfahren über feste und flüssige Phosphorsäure produziert wurde.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Schmelzpunkt -106°C
Dichte 0.72
Siedepunkt 103°C to 105°C
Flammpunkt −1°C (29°F)
Brechungsindex 1.416
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 97%