missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,4-Trimethylcyclopentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11454367
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454367 1 g 1 Gramm
11464367 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11454367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20425.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 4694-12-6 | C8H14O | 126.20 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4694-12-6
MDL-Nummer MFCD00019313

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4,4-Trimethylcyclopentanone
Dichte 0.877
Siedepunkt 159°C to 161°C
Flammpunkt 43°C (110°F)
Summenformel C7H16O2
Brechungsindex 1.432
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
Synonym propionaldehyde diethyl acetal, propane, 1,1-diethoxy, propanaldiethylacetal, propionaldehyde, diethyl acetal, diethyl propional, propanal diethyl acetal, propionaldehyde diethylacetal, propane,1-diethoxy, propioaldehyde diethylacetal, propioaldehyde diethyl acetal
InChI-Schlüssel MBNMGGKBGCIEGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(OCC)OCC
IUPAC-Name 1,1-Diethoxypropan
Molekulargewicht (g/mol) 132.20
PubChem CID 20858
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.