Learn More
2,4,4-Trimethylcyclopentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464367
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464367 5 g 5 Gramm
11454367 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20425.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4694-12-6 | C8H14O | 126.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4694-12-6
MDL-Nummer MFCD00019313
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,4-Trimethylcyclopentanone
Dichte 0.877
Siedepunkt 159°C to 161°C
Flammpunkt 43°C (110°F)
Summenformel C8H14O
Brechungsindex 1.432
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Synonym 2,4,4-trimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,4,4-trimethyl, acmc-1aq0h, 1.1.3-trimethylcyclopentanon-4, cyclopentanone,2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethyl-cyclopentan-1-one, 2,4,4-trimethyl cyclopentanone
InChI-Schlüssel OXTQEWUBDTVSFB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CC(CC1=O)(C)C
IUPAC-Name 2,4,4-Trimethylcyclopentan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 126.20
PubChem CID 107324
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 98%