Learn More
2-(4,5-Dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4,5-Dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5677-75-8 |
| Summenformel | C5H10N2O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10N2O/c8-5-4-7-3-1-2-6-7/h2,8H,1,3-5H2 |
| SMILES | OCCN1CCC=N1 |
| IUPAC-Name | 2-(3,4-Dihydropyrazol-2-yl)ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.15 |
| Formelmasse | 114.0793 |