Learn More
2,4,5-Tribromimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11387565
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2034-22-2
C3HBr3N2
304.767
MFCD00005184
JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-tribromoimidazole, 1h-imidazole, 2,4,5-tribromo, imidazole, 2,4,5-tribromo, 2,4,5-tribromoimidazo, tribromoimidazole, pubchem7150, 2,5-tribromoimidazole, acmc-1cmbx, timtec-bb sbb001252, imidazole,4,5-tribromo
16253
2,4,5-Tribrom-1H-Imidazol
C1(=C(N=C(N1)Br)Br)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2034-22-2
C3HBr3N2
304.767
MFCD00005184
JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-tribromoimidazole, 1h-imidazole, 2,4,5-tribromo, imidazole, 2,4,5-tribromo, 2,4,5-tribromoimidazo, tribromoimidazole, pubchem7150, 2,5-tribromoimidazole, acmc-1cmbx, timtec-bb sbb001252, imidazole,4,5-tribromo
16253
2,4,5-Tribrom-1H-Imidazol
C1(=C(N=C(N1)Br)Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Tribromoimidazole
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 115314
Formelmasse 304.78
Reinheit (%) 97%