missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,5-Trichlorophenylethanediol, TRC

Artikelnummer. 30456081
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456081 500 mg -
30455731 1 g 1 Gramm
30449843 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT382940500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14299-53-7
Summenformel C8 H7 Cl3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.5
Synonym 1-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1,2-ethanediol, 2,4,5-Trichlorophenylethanediol
IUPAC-Name 1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethane-1,2-diol
SMILES OCC(O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichlorophenylethanediol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7Cl3O2/c9-5-2-7(11)6(10)1-4(5)8(13)3-12/h1-2,8,12-13H,3H2
Formelmasse 239.9512
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.