Learn More
2,4,5-Trifluorobenzonitril, 98+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7021126
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
98349-22-5
C7H2F3N
157.095
MFCD00013289
DLKNOGQOOZFICZ-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 2,4,5-trifluoro, 2,4,5-trifluoro-benzonitrile, 2,4,5-trifluorobenzenecarbonitrile, 3-flurophenol, pubchem1571, acmc-209sa5, 2,4,5-trifluorophenylnitrile, ksc488c2t, 2,4,5-trifluoro benzonitrile, dlknogqoozficz-uhfffaoysa
593813
2,4,5-trifluorbenzonitril
C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
98349-22-5
C7H2F3N
157.095
MFCD00013289
DLKNOGQOOZFICZ-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 2,4,5-trifluoro, 2,4,5-trifluoro-benzonitrile, 2,4,5-trifluorobenzenecarbonitrile, 3-flurophenol, pubchem1571, acmc-209sa5, 2,4,5-trifluorophenylnitrile, ksc488c2t, 2,4,5-trifluoro benzonitrile, dlknogqoozficz-uhfffaoysa
593813
2,4,5-trifluorbenzonitril
C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Dichte 1.373
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.4736
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 5427045
Formelmasse 157.1
Reinheit (%) ≥98%