Learn More
2,4,5-Triphenylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Descrizione
2,4,5-Triphenylimidazole is used in the synthesis of fluorescent diarylethenes and nanowires of 2,4,5-triphenylimidazole, which finds application as single wire active optical waveguides and optically driven ultraviolet lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,5-Triphenylimidazol wird bei der Synthese von fluoreszierenden Diarylethenen und Nanodrähten von 2,4,5-Rriphenylimidazol verwendet, die als aktive Einzeldrahtwellenleiter und optisch angetriebene UV-Laser eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
2,4,5-Triphenylimidazol wird bei der Synthese von fluoreszierenden Diarylethenen und Nanodrähten von 2,4,5-Rriphenylimidazol verwendet, die als aktive Einzeldrahtwellenleiter und optisch angetriebene UV-Laser eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
Specifica
Chemischer Name oder Material | 2,4,5-Triphenylimidazole |
Schmelzpunkt | 274°C to 278°C |
Menge | 250 g |
Beilstein | 236652 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 296.38 |
Reinheit (%) | 97% |