missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]phenol, TRC

Artikelnummer. 30375373
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375373 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30375373 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49206010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine
CAS 147315-50-2
Summenformel C27 H27 N3 O2
Menge 10 g
Synonym 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol, 2,4-Diphenyl-6-(2-hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-s-triazine, 2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazine-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]phenol, 2-(4,6-Diphenyl-s-triazin-2-yl)-5-hexyloxyphenol, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 4,6-Diphenyl-2-(4-hexyloxy-2-hydroxyphenyl)-s-triazine, Light stabilizer 1577, Songsorb 1577, Tinuvin 1577, Tinuvin 1577ED, Tinuvin 1577FF, Tinuvin 167FF, Tinuvin 577FF, UV 1577
InChI-Formel InChI=1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
SMILES CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)c2nc(nc(n2)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-hexoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 425.52
Formelmasse 425.2103
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.