Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-202224
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
1004-38-2
MFCD00006100
JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
13863
CHEBI:39857
Pyrimidin-2,4,6-Triamin
C1=C(N=C(N=C1N)N)N
1004-38-2
MFCD00006100
JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
13863
CHEBI:39857
Pyrimidin-2,4,6-Triamin
C1=C(N=C(N=C1N)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Triaminopyrimidine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 246°C to 252°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H7N5
Menge 5 g
Beilstein 24,47
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 36.5g/kg in water (20°C). Other solubilities: 22.7g/kg in methanol (20°C),4.5g/kg in ethanol (20°C)
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Triaminopyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.