Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11470967
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470967 10 g 10 Gramm
11480967 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23360.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1004-38-2
Summenformel C4H7N5
Molekulargewicht (g/mol) 125.135
MDL-Nummer MFCD00006100
InChI-Schlüssel JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
PubChem CID 13863
ChEBI CHEBI:39857
IUPAC-Name Pyrimidin-2,4,6-Triamin
SMILES C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triaminopyrimidine
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Menge 10 g
Beilstein 118448
Formelmasse 125.14
Reinheit (%) ≥98%