Learn More
2,4,6-Tribromoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082156
30.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147-82-0
C6H4Br3N
329.82
MFCD00007634
GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
8986
2,4,6-tribromoaniline
NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147-82-0
C6H4Br3N
329.82
MFCD00007634
GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
8986
2,4,6-tribromoaniline
NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromoaniline
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Dichte 2.35
Siedepunkt 300°C
Menge 100 g
Beilstein 2209258
Merck Index 14,9610
Formelmasse 329.83
Reinheit (%) 98%