Learn More
2,4,6-Tribromphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082136
35.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118-79-6
C6H3Br3O
330.80
MFCD00002150
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
1483
CHEBI:47696
2,4,6-Tribromphenol
OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118-79-6
C6H3Br3O
330.80
MFCD00002150
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
1483
CHEBI:47696
2,4,6-Tribromphenol
OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenol
Schmelzpunkt 86°C to 92°C
Dichte 2.55
Siedepunkt 282°C to 290°C (sublimation)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 776920
Merck Index 14,9613
Formelmasse 330.8
Reinheit (%) 98%