Learn More
2,4,6-Tribromophenyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30451097
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451097 2.5 g 2.50 Gramm
30456921 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451097 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7726252.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-95-4
Summenformel C8 H5 Br3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 372.84
Synonym 2,4,6-Tribromo-phenol 1-Acetate, NSC 404079
IUPAC-Name (2,4,6-tribromophenyl) acetate
SMILES CC(=O)Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenyl Acetate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,1H3
Formelmasse 369.784