Learn More
2,4,6-Trichloranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449346
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449346 25 g 25 Gramm
11459346 100 g 100 Gramm
11469346 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19044.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 634-93-5 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Tetrachloronitrobenzene was prepared from 2:4:6-trichloroaniline,which was converted by a Sandmeyer reaction into 1:2:3:5- tetrachlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrachlornitrobenzol wurde hergestellt aus 2:4:6-Trichloroanilin, das durch Sandmeyer-Reaktion in 1:2:3:5-Tetrachlorbenzol umgewandelt wurde.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 634-93-5
Summenformel C6H4Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 196.455
MDL-Nummer MFCD00007663
InChI-Schlüssel NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trichloroaniline, benzenamine, 2,4,6-trichloro, aniline, 2,4,6-trichloro, sym-trichloroaniline, 2,4,6-trichlorobenzenamine, 2,4,6-trichlorophenylamine, 1-amino-2,4,6-trichlorobenzene, unii-j7ic72n9b0, ccris 601, pubchem9974
PubChem CID 12471
IUPAC-Name 2,4,6-trichloranilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichloroaniline
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2018
Beilstein 879568
Siedepunkt 262°C
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.46
Reinheit (%) ≥98%